Documenti
SAB1301214
Sigma-Aldrich
ANTI-WDR22 (C-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BCRG2, DCAF5, DDB1- and CUL4-associated factor 5, KIAA1824, WDR22
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
103963 Da
Reattività contro le specie
mouse, human, hamster
tecniche
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DCAF5(8816)
Stato fisico
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.