Key Documents
S5883
Sigma-Aldrich
Strophanthidol
Sinonimo/i:
3β,5,14,19-Tetrahydroxy-5β,20(22)-cardenolide, 5β,20(22)-Cardenolide-3β,5,14,19-tetrol, K-Strophanthidol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H34O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.51
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC12CCC3C(CCC4(O)CC(O)CCC34CO)C1(O)CCC2C5=CC(=O)OC5
InChI
1S/C23H34O6/c1-20-6-3-17-18(4-8-22(27)11-15(25)2-7-21(17,22)13-24)23(20,28)9-5-16(20)14-10-19(26)29-12-14/h10,15-18,24-25,27-28H,2-9,11-13H2,1H3
ZNDMLUUNNNHNKC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Reduced aglycone of K-strophanthin and cymarin, one of the primary excretion products after use of the glycosides in treatment of congestive heart failure.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges