S3066
SKF-89626 hydrobromide
>98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
4-(3,4-Dihydroxyphenyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
white
Solubilità
H2O: soluble 11 mg/mL
Stringa SMILE
Br[H].Oc1ccc(cc1O)C2CNCc3sccc23
InChI
1S/C13H13NO2S.BrH/c15-11-2-1-8(5-12(11)16)10-6-14-7-13-9(10)3-4-17-13;/h1-5,10,14-16H,6-7H2;1H
QAIGGSDECIJPNW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD1(1812)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3