Vai a
S166
Saclofen
solid
Sinonimo/i:
β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzeneethanesulfonic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 211.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12ClNO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.71
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Form:
solid
CHF 211.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
0.1 M NaOH: 20 mg/mL
SMILES string
NCC(CS(O)(=O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H12ClNO3S/c10-9-3-1-7(2-4-9)8(5-11)6-15(12,13)14/h1-4,8H,5-6,11H2,(H,12,13,14)
InChI key
JYLNVJYYQQXNEK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Saclofen has been used to prevent the inhibitory action of oxytocin on capsaicin-induced glutamatergic spontaneous excitatory transmission in rat neurons.[1]
Saclofen has been used as a GABAB receptor antagonist to study the analgesic effect of repeated injections of oxycodone in rats.
Biochem/physiol Actions
Saclofen might possess sympathetic nervous system-dependent anti-inflammatory action.[2]
Saclofen is the sulphonic analog of baclofen and is a selective GABAB receptor antagonist.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A6566M196G154
Saclofen solid
Sigma-Aldrich
S166
Saclofen
Gabapentin solid
Sigma-Aldrich
G154
Gabapentin
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
0.1 M NaOH: 20 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL, 0.1 M HCl: 1.2 mg/mL, methanol: 1.4 mg/mL, DMSO: 28 mg/mL, 0.1 M NaOH: 9.5 mg/mL
solubility
0.1 M NaOH: 15 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL
color
white
color
white
color
-
color
off-white
Gene Information
human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568)
mouse ... GABBR1(54393), GABBR2(242425)
rat ... GABBR1(81657), GABBR2(83633)
Gene Information
human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568)
Gene Information
rat ... Grm1(24414)
Gene Information
human ... ADORA1(134), CACNA1A(773), CACNA1B(774), CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1E(777), CACNA1F(778), CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911), CACNA1S(779), CACNA2D1(781), CACNA2D2(9254), CACNA2D3(55799), CACNA2D4(93589), CACNB1(782), CACNB2(783), CACNB3(784), CACNB4(785), CACNG1(786), CACNG2(10369), CACNG3(10368), CACNG4(27092), CACNG5(27091), CACNG6(59285), CACNG7(59284), CACNG8(59283)
rat ... Cacna1a(25398)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)