Documenti fondamentali
RAB0869
Sigma-Aldrich
Porcine IL13 / Interleukin-13 ELISA Kit
Scegli un formato
96 WELLS
CHF 719.00
CHF 719.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 WELLS
CHF 719.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
CHF 719.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Reattività contro le specie
porcine
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 16 pg/mL
standard curve range: 20.58-15000 pg/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Porcine ... IL13(396721)
Descrizione generale
The antibody pair provided in this kit recognizes Porcine Interleukin 13.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)