R3400
Monoclonal Anti-c-K-Ras antibody produced in mouse
clone 234-4.2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
234-4.2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 21 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10 μg/mL using normal skin tissue
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRAS(3845)
mouse ... Kras(16653)
rat ... Kras(24525)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articoli
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.