Documenti fondamentali
R1283
Sigma-Aldrich
Rhodblock 6
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-1H-Indazol-5-yl-cyclobutanecarboxamide
Scegli un formato
5 MG
CHF 107.00
25 MG
CHF 445.00
CHF 107.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 107.00
25 MG
CHF 445.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 107.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
faintly bluish
off-white
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C(Nc1ccc2[nH]ncc2c1)C3CCC3
InChI
1S/C12H13N3O/c16-12(8-2-1-3-8)14-10-4-5-11-9(6-10)7-13-15-11/h4-8H,1-3H2,(H,13,15)(H,14,16)
GXJXOQKXBIPBKB-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Rhodblock 6 is an inhibitor of the Rho Kinase pathway.
Rhodblock 6 is an inhibitor of the Rho Kinase pathway. Rhodblock 6 directly inhibited Rok and its human ortholog ROCK I in a kinase assay.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xavier Fioramonti et al.
Diabetes, 59(2), 519-528 (2009-11-26)
The response of ventromedial hypothalamic (VMH) glucose-inhibited neurons to decreased glucose is impaired under conditions where the counterregulatory response (CRR) to hypoglycemia is impaired (e.g., recurrent hypoglycemia). This suggests a role for glucose-inhibited neurons in the CRR. We recently showed