Documenti
PZ0329
Sigma-Aldrich
ILS-920
≥98% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C57H86N2O14
Numero CAS:
Peso molecolare:
1023.30
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Synonym: (3S,6R,7E,9R,10R,12R,14S,15S,18R,19E,21S,23S,26R,27R,34aS)-3,4,9,10,13,14,15,16,18,21,22,23,24,25,26,27,32,33,34,34a-eicosahydro-9,27-dihydroxy-3-[(1R)-2-[(1S,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-1-methylethyl]-10,21-dimethoxy-6,8,12,14,20,26-hexamethyl-16-phenyl-23,27-epoxy-15,18-ethenopyrido[2,1-r][1,16,2,19]dioxadiazacyclohentriacontine-1,5,11,28,29(6H,12H,31H)-pentone
Azioni biochim/fisiol
ILS-920 is a rapamycin derivative with reduced immunosuppressive activity and enhanced neuroprotective activities including efficacy in vivo stroke model. ILS-920 predominantly binds to FKBP52 with a 972-fold higher selectivity for FKBP52 vs. FKBP12 than that of rapamycin, and also binds to the β-subunit of L-type voltage dependent Ca2+ channels. This dual functionality may contribute to the compound′s efficacy in stroke models.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3