P9227
Potassium tellurite solution
3.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile-filtered
Concentrazione
3.5%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-][Te]([O-])=O
InChI
1S/2K.H2O3Te/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
BFPJYWDBBLZXOM-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Componenti
Potassium Tellurite 0.35g
Distilled Water 1.0ml
Altre note
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)