P6889
Propionaldehyde
Sinonimo/i:
Propanal
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
Temp. autoaccensione
404 °F
Limite di esplosione
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.362 (lit.)
P. eboll.
46-50 °C (lit.)
Punto di fusione
−81 °C (lit.)
Densità
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N