P3868
Monoclonal Anti-Placenta Growth Factor antibody produced in mouse
clone 37203.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-PIGF
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
37203.111, monoclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PGF(5228)
Categorie correlate
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1