Key Documents
P2672
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) diglycidyl ether
~75%
Sinonimo/i:
Diepoxy PEG, PEG diglycidyl ether, Polyoxyethylene bis(glycidyl ether)
About This Item
Formula condensata:
C3H5O2-(C2H4O)n-C3H5O
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
Descrizione
non-ionic
Saggio
~75%
Densità
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Nota sulla preparazione
Prepared from PEG with an average molecular weight of 3,350
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3