Documenti
P1510
Sigma-Aldrich
Petroselinyl alcohol
liquid
Sinonimo/i:
cis-6-Octadecen-1-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H36O
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Forma fisica
liquid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h12-13,19H,2-11,14-18H2,1H3/b13-12-
TVPWKOCQOFBNML-SEYXRHQNSA-N
Confezionamento
Sealed ampule.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves