OH30430024
Ohaus® Pioneer® Precision Balance
Model PX4201M, weighing capacity 4200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
metal weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30430024
Capacità di pesata
4200 g, resolution: 0.1 g
Diam. piattino
18 cm
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi