Vai a
O7385
4-Oxatetradecanoic acid
≥90% (GC)
Sinonimo/i:
3-(Decyloxy)propanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H26O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.34
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥90% (GC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCOCCC(O)=O
Other Notes
Myristic acid analog.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)