N9398
N-Acetyl-[Leu28, Leu31]-Neuropeptide Y Fragment 24-36
≥98% (HPLC)
About This Item
Nome del prodotto
N-Acetyl-[Leu28, Leu31]-Neuropeptide Y Fragment 24-36, ≥98% (HPLC), powder
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccc(O)cc2)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(O)cc3)C(N)=O
InChI
1S/C81H131N27O19/c1-40(2)30-56(96-45(10)110)71(120)98-52(15-12-28-93-80(87)88)69(118)106-61(36-48-38-91-39-95-48)75(124)105-60(35-47-19-23-50(112)24-20-47)74(123)102-58(32-42(5)6)73(122)107-62(37-64(83)114)76(125)103-57(31-41(3)4)72(121)104-59(33-43(7)8)77(126)108-65(44(9)109)78(127)100-53(16-13-29-94-81(89)90)67(116)99-54(25-26-63(82)113)70(119)97-51(14-11-27-92-79(85)86)68(117)101-55(66(84)115)34-46-17-21-49(111)22-18-46/h17-24,38-44,51-62,65,109,111-112H,11-16,25-37H2,1-10H3,(H2,82,113)(H2,83,114)(H2,84,115)(H,91,95)(H,96,110)(H,97,119)(H,98,120)(H,99,116)(H,100,127)(H,101,117)(H,102,123)(H,103,125)(H,104,121)(H,105,124)(H,106,118)(H,107,122)(H,108,126)(H4,85,86,92)(H4,87,88,93)(H4,89,90,94)/t44-,51+,52+,53+,54+,55+,56+,57+,58+,59+,60+,61+,62+,65+/m1/s1
LZKBNKKHNKAGAE-ZQWBWPFKSA-N
Informazioni sul gene
human ... NPY(4852)
Amino Acid Sequence
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)