N6909
Neurturin human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Sinonimo/i:
NRTN, NTN
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
15-50 ng/mL ED50
PM
monomer calculated mol wt ~12.5 kDa
predicted mol wt ~14 kDa by SDS-PAGE (reducing)
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NRTN(4902)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3