The lower concentration tested for the product CS0720 (Citrate Synthase Assay Kit) is 1u/µgP
MAK193
Citrate Synthase Activity Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
Sinonimo/i:
Citrate Synthase Test Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
endocrinological disorders, diabetes; cancer
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CS(1431)
mouse ... CS(12974)
rat ... CS(170587)
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Principio
Solo come componenti del kit
- CS Assay Buffer
- CS Substrate Mix
- CS Developer
- GSH Standard, Reduced
- CS Positive Control
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Is the sensitivity information for the CS0720 (Citrate Synthase Assay Kit) available?
1 answer-