M7820
Monoclonal Anti-MAGE-C1
clone CT7-33, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-CT7
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CT7-33, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~180 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of SKML37 cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAGEC1(9947)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- Anti-MAGE-C1 antibody, Mouse monoclonal has been used in:
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3