Documenti
M1438
Sigma-Aldrich
(±)-2-Methylarachidonoyl-2′-fluoroethylamide
≥95%, ethanol solution
Sinonimo/i:
2-Methyl-2′-fluoro AEA, Fluoromethanandamide, O-689
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H38NOF
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.55
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
ethanol solution
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(C)C(=O)NCCF
InChI
1S/C23H38FNO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(2)23(26)25-21-20-24/h7-8,10-11,13-14,16-17,22H,3-6,9,12,15,18-21H2,1-2H3,(H,25,26)/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
HMMNZALKMVCHHZ-ZKWNWVNESA-N
Azioni biochim/fisiol
An analog of arachidonylethanolamide (anandamide) that is a potent, selective CB1 cannabinoid receptor agonist. The methyl group at the C-2 position of arachidonic acid gives the compound enhanced metabolic stability. It can fully substitute for Δ9-THC in animal self-administration tests.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup