Documenti
M0896
Sigma-Aldrich
MPTP Hydrochloride
≥98% (AgNO3), powder, dopaminergic neurotoxin
Sinonimo/i:
MPTP HCl, Piridina, 1,2,3,6-tetraidro-1-metil-4-fenil-, cloridrato, MPTP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.72
Beilstein:
3707312
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
product name
1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetraidropiridina, powder
Forma fisica
powder
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland
Colore
white to off-white
Stringa SMILE
Cl[H].CN1CCC(=CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H15N.ClH/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-7H,8-10H2,1H3;1H
KOWJANGMTAZWDT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L'MPTP manifesta i propri effetti causando infiammazione, eccitotossicità, apoptosi mitocondriale, formazione di corpi di inclusione e stress ossidativo, che portano a danni ai neuroni dopaminergici nel corpo striato e nella substantia nigra. Nei neuroni dopaminergici, l'MPTP blocca il complesso I mitocondriale, portando così alla disfunzione mitocondriale.
Applicazioni
L'1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetraidropiridina cloridrato è stata impiegata per indurre il morbo di Parkinson (PD) in modelli animali:
  • per studiare l'effetto dell'acido docosaesaenoico sulla distribuzione dell'apelina nel sistema nervoso
  • per studiare i disturbi comportamentali correlati ai deficit neurochimici
  • per studiare gli effetti dell'esercizio al tapis roulant sulla neuroprotezione e la neuroinfiammazione.
L'MPTP è stata impiegata per studiarne gli effetti sulla memoria immunitaria innata microgliale. È stata inoltre utilizzata per studiare gli effetti protettivi delle fenilpropionamidi in modelli di topi affetti dal morbo di Parkinson.
Azioni biochim/fisiol
La 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetraidropiridina (MPTP) è un derivato della piperidina e una neurotossina dopaminergica che si usa nella ricerca neurologica. La MPTP viene metabolizzata a 1-metil-4-fenilpiridina (MPP+), che a sua volta può provocare la formazione di radicali liberi in vivo con conseguente stress ossidativo. Per questo la MPP+ è generalmente nota come il metabolita attivo della MPTP. La MPTP è molto usata negli studi di ricerca in vivo come modello di parkinsonismo. Una review descrive l'uso della MPTP in studi sulla morte cellulare programmata nelle malattie neurodegenerative.
Neurotossina dopaminergica.
Attenzione
È stato riferito che causa un disturbo Parkinsoniano grave e irreversibile in persone e scimmie.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Organi bersaglio
Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Isoquinuclidines: a review of chemical and pharmacological properties
Khan MOF, et al.
Studies in Natural Products Chemistry, 34, 753-787 (2008)
Hypoxia inducible factor-1? regulates microglial innate immune memory and the pathology of Parkinson?s disease
Dong, et al.
Journal of Neuroinflammation (2024)
Ibrahim Kaya et al.
NPJ Parkinson's disease, 9(1), 118-118 (2023-07-27)
Metabolism of MPTP (1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine) to the neurotoxin MPP+ in the brain causes permanent Parkinson's disease-like symptoms by destroying dopaminergic neurons in the pars compacta of the substantia nigra in humans and non-human primates. However, the complete molecular pathology underlying MPTP-induced
Detection of behavioral impairments correlated to neurochemical deficits in mice treated with moderate doses of 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Tillerson JL, et al.
Experimental neurology (2002)
The effect of docosahexaenoic acid on apelin distribution of nervous system in the experimental mouse model of Parkinson's disease
Acar N, et al.
Tissue & cell (2019)