Documenti
L9128
SAFC
N-Lignoceroyldihydroglucocerebroside
Sinonimo/i:
1-O-(β-D-Glucopyranosyl)-n-tetracosanoyl-DL-dihydrosphingosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H95NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
814.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Composizione
Sphingolipid content, ~99% (by TLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC(COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)CCCCCCCCCCCCCCC
WGK 3