Documenti fondamentali
L8885
Sigma-Aldrich
Lys-Phe dihydrobromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H23N3O3 · 2HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
455.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Br.NCCCCC(N)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H23N3O3.BrH/c16-9-5-4-8-12(17)14(19)18-13(15(20)21)10-11-6-2-1-3-7-11;/h1-3,6-7,12-13H,4-5,8-10,16-17H2,(H,18,19)(H,20,21);1H
AUAAFILEYKCLRB-UHFFFAOYSA-N
Qualità
Contains one mole of methanol as solvent of crystallization.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)