Documenti
L6133
Sigma-Aldrich
Lichenan from Cetraria islandica
practical grade, powder
Sinonimo/i:
Lichenin
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Grado
practical grade
Forma fisica
powder
Colore
tan to brown
Stringa SMILE
OC[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Altre note
A glucose polysaccharide.