L6132
L-Lysine–Agarose
lyophilized powder
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized powder
Grado di funzionalizzazione
~4 μmol per mL
tecniche
affinity chromatography: suitable
Matrice
Sepharose 4B
Attivazione matrice
cyanogen bromide
Gruppi immobilizzati alla matrice
α-amino
Braccio spaziatore
1 atom
Compatibilità
suitable for chromatography
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Stato fisico
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3