Key Documents
I5013
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine allyl ester p-toluenesulfonate salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17NO2 · C7H8O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
343.44
Beilstein:
5201628
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OCC=C
WGK 3