Key Documents
I2875
Sigma-Aldrich
DL-Indole-3-lactic acid
~98%
Sinonimo/i:
β-(3-Indolyl)lactic acid, 2-Hydroxy-3-(3-indolyl)propanoic acid, 3-(3-Indolyl)-2-hydroxypropanoic acid, 3-Indolyllactic acid, Indolelactic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
~98%
Punto di fusione
145-146 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO3/c13-10(11(14)15)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,10,12-13H,5H2,(H,14,15)
XGILAAMKEQUXLS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for preparation of:
  • Antibacterial agents
  • Dietary sweetener
Sostituito da