H8787
HA 14-1
≥95% (CHN/NMR), powder
Sinonimo/i:
2-Amino-6-bromo-α-cyano-3-(ethoxycarbonyl)-4H-1-benzopyran-4-acetic acid ethyl ester, Ethyl [2-amino-6-bromo-4-(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethyl)]-4H-chromene-3-carboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (CHN/NMR)
Forma fisica
powder
Solubilità
DMSO: 26 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(C#N)C1c2cc(Br)ccc2OC(N)=C1C(=O)OCC
InChI
1S/C17H17BrN2O5/c1-3-23-16(21)11(8-19)13-10-7-9(18)5-6-12(10)25-15(20)14(13)17(22)24-4-2/h5-7,11,13H,3-4,20H2,1-2H3
SXJDCULZDFWMJC-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... BCL2(596)
mouse ... BCL2(12043)
rat ... BCL2(24224)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3