Documenti
H0885
Sigma-Aldrich
N-Hexadecyl-L-hydroxyproline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H41NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
355.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Compatibilità
suitable for HPLC stationary phase for resolution of racemic α-amino acids
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCN1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C21H41NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22-18-19(23)17-20(22)21(24)25/h19-20,23H,2-18H2,1H3,(H,24,25)/t19-,20+/m1/s1
FDSLJAYOPNMZIY-UXHICEINSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Devankov, V.A., et al.
Chromatographia, 13, 677-677 (1980)