GE28-9466-03
HiTrap® Albumin IgG Depletion
Cytiva 28-9466-03, pack of 2 × 1 mL
Sinonimo/i:
Albumin depletion column, Albumin removal column
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
recombinant protein G fragment and recombinant protein binding HSA
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pack of 2 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-9466-03
Condizioni di stoccaggio
(20% Ethanol)
Dimensioni del letto
7 mm × 25 mm
Volume del letto
1 mL
Diam. int. colonna
7 mm
Dimens. media delle particelle
34 μm
cleaning
2-9
Intervallo di esercizio
3-9
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- HiTrap® Albumin & IgG Depletion is a prepacked column for the depletion of albumin and IgG from human serum or plasma.
- HiTrap® Albumin & IgG Depletion column provides rapid and easy processing in a convenient format for handling larger sample volumes (~150 μL) using a liquid chromatography system or manually using a syringe.
- Columns are prepacked with high performance Sepharose™ based media with an affinity for human serum albumin (HSA) and IgG.
- High depletion capacity, removes > 95% HSA and > 90% IgG, with high reproducibility.
- Simple and fast procedure.
- Removal of albumin and IgG allows a higher load of less abundant Proteins to be included in the analysis and detection of more Proteins.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This page shows how to purify or remove albumin and IgG with Albumin & IgG Depletion Sepharose High Performance from Cytiva.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.