Documenti fondamentali
G6879
Sigma-Aldrich
Gly-Gly amide hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9N3O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.NCC(=O)NCC(N)=O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3