Key Documents
G4627
Sigma-Aldrich
Glyoxylic acid monohydrate
≥97%
Sinonimo/i:
Formylformic acid, Oxoethanoic acid
About This Item
Formula condensata:
HCOCO2H · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.05
Beilstein:
969535
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
≥97%
P. eboll.
100 °C (lit.)
Punto di fusione
49-52 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O3.H2O/c3-1-2(4)5;/h1H,(H,4,5);1H2
MOOYVEVEDVVKGD-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Yanfeng Liu et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 52, 321-331 (2018-07-22)
The purpose of present study was to investigate the applicability of reconstructed human epidermis model to identify skin corrosive UN GHS Categories 1A, 1B/1C and non-corrosive chemicals in China. By using a commercialized reconstructed human epidermis model, China EpiSkin™ which