Documenti fondamentali
EPK0641-3003
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 10 x 53 mm/ 2 in boxes, (5 x 2) configuration, aluminum, drawer
About This Item
Codice UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
aluminum
Caratteristiche
(5 x 2) configuration
Holds 10 x 53 mm/ 2 in boxes
drawer
max. box number per rack: 10 (5 x 2)
rack for 53 mm/ 2 in boxes
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® K0641-3003 (Global)
tecniche
cryopreservation: suitable
Prof. × largh. × lungh.
285 mm (11.2 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 295 mm (11.6 in.)
Categorie correlate
Descrizione generale
for ULT freezer: Innova U101 (max. 60 boxes)for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)