EMU080041
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pik3r6
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TCCAGCTGGTGACACTGAAGTTTCAGGGTTCTTCCACTGTACCTCACCAAATGCTGCTTCTGCCACAGACTGTTCCTGTCTGCACGTCAGTGTGACAGAGGTGGTCAAGTCCTCCAATCTGGCAGGAAGGTCATTTACGACATCAACCAACACCTTCCGGACATCCAGTATCCAAGTCCAGAGCCAAGACCAGAGGCTGCTCACACTATGGCTGGACAAGGACGGACGGCGGACTTTCAGGGATGTGGTCAGATTTGAGGTCAGTCCCTGCCCAGAGCCATGTTCACGGACCCAGAAATCCAAGACGTCAGCGCTCAATTCGCACGGGCAGGAGACAGAGAAGAACATGGCCAAGCCCAATTCTCTTCTGATGCCCATCAACACATTCTCTGGCATCATCCAATAAGCTTACCAGGACAGTGGGAGATCTGGGTCCAGGGGCAGCAGACCCAAGAAGGAAG
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... PIK3R6(104709) , Pik3r6(104709)