Documenti fondamentali
EHU153871
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human OSR1
Scegli un formato
20 μG
CHF 249.00
50 μG
CHF 443.00
CHF 249.00
Spedizione prevista il20 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
CHF 249.00
50 μG
CHF 443.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
CHF 249.00
Spedizione prevista il20 aprile 2025
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TGGTTCCCTCATGTCATTCAACCCAAGCCCGAGATCACCGCTGGAGGCAGCGTTCCAGCGCTCAAGACCAAGCCGCGCTTTGATTTTGCCAACCTGGCCTTGGCAGCAACGCAAGAAGATCCGGCCAAGCTCGGTCGCGGGGAGGGCCCAGGCTCCCCTGCAGGTGGGCTGGGTGCCCTCCTCGACGTGACCAAGCTGTCTCCAGAAAAGAAGCCCACAAGGGGACGTCTGCCTTCCAAGACCAAGAAGGAATTCGTCTGCAAGTTCTGTGGCCGCCACTTCACCAAGTCCTACAACCTACTTATCCATGAGCGGACGCACACCGACGAGCGGCCCTACACCTGTGACATCTGCCACAAAGCCTTCCGGAGGCAAGACCACCTGCGAGACCACAGATATATTCACTCCAAAGAGAAGCCCTTCAAGTGTCAAGAGTGTGGGAAAGGATTCTGCCAGTCCAGGACTCTCGCTGTCCACAAGACGCTACACTCACAGGTGAAGGAGCTCAAAACCTCCAAGATCAAATGCTAAATAGAACCTGTGGGTCACAAGG
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Descrizione generale
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Note legali
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)