EHU016831
MISSION® esiRNA
targeting human AQR
Scegli un formato
CHF 249.00
Spedizione prevista il20 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 249.00
Spedizione prevista il20 aprile 2025
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CTCATTCCAATCAGGCCCTAAACCAGTTGTTTGAGAAAATCATGGCATTAGACATTGATGAGCGCCACCTACTGCGTCTTGGTCATGGAGAAGAAGAGCTGGAGACAGAGAAAGATTTCAGCAGGTATGGAAGAGTTAATTATGTTCTGGCTCGAAGAATAGAACTTTTAGAAGAAGTCAAACGATTGCAAAAGAGTCTAGGGGTTCCAGGAGATGCCTCATATACCTGTGAAACTGCAGGCTATTTCTTCTTATACCAGGTAATGTCTCGCTGGGAAGAGTATATCAGCAAAGTGAAAAATAAAGGTAGTACATTGCCAGATGTTACGGAAGTCTCCACTTTCTTCCCTTTCCATGAATACTTTGCAAATGCTCCTCAACCCATTTTTAAAGGAAGATCTTATGAAGAAGACATGGAAATTGCTGAAGGATGTTTCAGGCATATTAAGAAAATCTTTACGCAGCTTGAGGAATTCAGAGCCTCTGAATTGCTTCGAAGTGGACTGG
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)