EHU015071
MISSION® esiRNA
targeting human PIWIL2
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
ATGCATGCCATTTATCAGCAGAATAAAGAACACTTCCAGGATGAGTGTACTAAGCTTCTGGTTGGCAATATTGTTATCACCCGATATAACAATCGTACCTATCGTATTGATGATGTGGATTGGAATAAGACTCCAAAGGATAGCTTCACGATGTCTGATGGGAAAGAGATCACATTCTTGGAATACTACAGCAAAAATTATGGGATCACAGTTAAGGAAGAGGACCAGCCATTGCTGATTCACAGGCCCAGTGAGAGACAGGATAATCATGGGATGCTGCTAAAAGGGGAAATCCTGCTGCTGCCTGAGCTTTCTTTTATGACCGGAATCCCAGAGAAGATGAAGAAGGACTTCAGAGCCATGAAGGATTTGGCTCAGCAAATCAATCTGAGCCCCAAGCAACACCATAGTGCTTTGGAATGCTTGCT
N° accesso Ensembl | uomo
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PIWIL2(55124) , PIWIL2(55124)