E8409
EF-24
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3E,5E)-3,5-bis[(2-fluorophenyl)methylene]-4-piperidinone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC1=C(/C=C2CNC/C(C\2=O)=C\C3=CC=CC=C3F)C=CC=C1
InChI
1S/C19H15F2NO/c20-17-7-3-1-5-13(17)9-15-11-22-12-16(19(15)23)10-14-6-2-4-8-18(14)21/h1-10,22H,11-12H2/b15-9+,16-10+
NIVYQYSNRUIFIF-KAVGSWPWSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3