Documenti
D7689
Sigma-Aldrich
Diquine
≥98%, solid
Sinonimo/i:
1-6-Hexamethylene-bis-(3-benzylquinuclidium)chloride tetrahydrate, Qualidil
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H50Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
557.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥98%
Forma fisica
solid
InChI
1S/C34H50N2.2ClH/c1(9-19-35-21-15-31(16-22-35)33(27-35)25-29-11-5-3-6-12-29)2-10-20-36-23-17-32(18-24-36)34(28-36)26-30-13-7-4-8-14-30;;/h3-8,11-14,31-34H,1-2,9-10,15-28H2;2*1H/q+2;;/p-2
WOUMHLGSMDVJHS-UHFFFAOYSA-L
Azioni biochim/fisiol
A nicotinic cholinoreceptor antagonist at the neuromuscular junction; curare-like ganglioblocker.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3