Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H34O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Form:
liquid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartidescription
solution in methyl acetate
Quality Segment
form
liquid
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1[C@@H]2CO[C@@H](C2)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C21H34O4/c1-2-3-6-9-17(22)12-13-18-16-14-20(25-15-16)19(18)10-7-4-5-8-11-21(23)24/h4,7,12-13,16-20,22H,2-3,5-6,8-11,14-15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,13-12+/t16-,17-,18-,19+,20-/m0/s1
InChI key
DJKDIKIDYDXHDD-IGUVKOCZSA-N
Biochem/physiol Actions
Prostaglandin F2α analogue; thromboxane A2/prostaglandin H2 mimetic.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
8.6 °F
flash_point_c
-13 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?