CLS5641P500
Corning® reusable volumetric flask, Class B
polypropylene, size 500 mL, with 19/26 tapered PP stopper
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
long
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class B
closure type tapered polypropylene stopper
Confezionamento
pack of 1
case of 4
Produttore/marchio commerciale
Corning 5641P-500
Alt. × diam. est.
260 mm × 104 mm
Misura
500 mL
Contenuto correlato
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.