CLS354430
Corning® BioCoat™ Collagen IV Multiwell Plate
flat bottom clear wells, lid
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom clear wells
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pkg of 5 ea (Individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 354430
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1