MAT-LyLu
94101454, rat prostate, Not specified
About This Item
Prodotti consigliati
product name
MAT-LyLu, 94101454
Origine biologica
rat prostate
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal no. 64
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
metastasis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat prostate adenocarcinoma
Descrizione della linea cellulare
A rat prostate tumour cell line derived from successive in vivo passages of the AT-1 tumour cell line (Sigma Catalogue number. 94101449). The cells are anaplastic, androgenin dependant and metastatic to the lung.
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 250nM Dexamethasone (DXMT) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 to 1:20 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.