CYNOM-K1
90071809, cynomolgus monkey skin, Fibroblast
Sinonimo/i:
CYNOM-K1 Cell Line, Cynom Cell Line K1, Human CYNOM-K1
About This Item
Prodotti consigliati
product name
CYNOM-K1, 90071809, from cynomolgus monkey skin, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
Origine biologica
cynomolgus monkey skin
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Recettori
Not specified
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture