C8726
Caspase 9 human
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (C-terminal histidine-tagged), buffered aqueous solution, >2,000 units/mg protein
Sinonimo/i:
ICE-Lap6, Mch6
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli (C-terminal histidine-tagged)
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous solution
Attività specifica
>2,000 units/mg protein
PM
N-terminal prodomain plus the large subunit. 36 kDa (caspase 9 expressed as a C-terminal histidine-tagged protein appears as a two-subunit protein)
small subunit 13 kDa (subunit containing the histidine tag)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CASP9(842)
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1