Passa al contenuto
MilliporeSigma
Tutte le immagini(1)
Documenti fondamentali
C6422
Sigma-Aldrich
(±)-Cotinine-(methyl-d3)
Sinonimo/i:
1-(Methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10D3H9N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142207
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Purezza isotopica
98 atom % D
P. ebollizione
250 °C/150 mmHg (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3
UIKROCXWUNQSPJ-FIBGUPNXSA-N
Azioni biochim/fisiol
Major metabolite of nicotine in humans
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Thompson, J.A., et al.
Journal of Chromatographic Science, 231, 53-53 (1982)