C5820
Chondroitin disaccharide Δdi-UA-2S sodium salt
Sinonimo/i:
α-ΔUA-2S-[1→3]-GalNAc
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
tecniche
HPLC: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na].CC(=O)NC(C=O)C(OC1OC(=CC(O)C1OS(O)(=O)=O)C(O)=O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C14H21NO14S.Na.H/c1-5(18)15-6(3-16)11(10(21)8(20)4-17)28-14-12(29-30(24,25)26)7(19)2-9(27-14)13(22)23;;/h2-3,6-8,10-12,14,17,19-21H,4H2,1H3,(H,15,18)(H,22,23)(H,24,25,26);;
RZWFDDVYBLJQSX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3