C1249
CDK4/CyclinD3, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
CCND3, CMM3, MGC14458, PSK-J3
About This Item
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
13-19 nmol/min·mg
PM
CDK4 subunit ~58 kDa
cyclin D3 ~58 kDa
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CCND3(896) , CDK4(1019)
Azioni biochim/fisiol
WGK 1