AV32896
Anti-HES6 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Hairy and enhancer of split 6 (Drosophila)
Scegli un formato
CHF 354.00
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Scegli un formato
About This Item
WB
western blot: suitable
CHF 354.00
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
25 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HES6(55502)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)