A7766
N4-Acetylcytidine
≥98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Punto di fusione
199 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C11H15N3O6/c1-5(16)12-7-2-3-14(11(19)13-7)10-9(18)8(17)6(4-15)20-10/h2-3,6,8-10,15,17-18H,4H2,1H3,(H,12,13,16,19)/t6-,8-,9-,10-/m1/s1
NIDVTARKFBZMOT-PEBGCTIMSA-N